Learn More
N-Boc-O-Methyl-L-Threonin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7055225
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15480599 250 mg 250 Milligramm
15460599 1 g 1 Gramm
15470599 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15480599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63750.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 48068-25-3
Summenformel C10H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 233.26
MDL-Nummer MFCD00076990
InChI-Schlüssel VWSUOKFUIPMDDX-RQJHMYQMSA-N
Synonym boc-o-methyl-l-threonine, boc-thr me-oh, 2s,3r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-methoxybutanoic acid, 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methoxybutanoic acid, n-boc-o-methyl-l-threonine, o-methyl-l-threonine, n-boc protected, n-tert-butoxycarbonyl-o-methyl-l-threonine, n-tert-butyloxycarbonyl-o-methyl-l-threonine, 2s,3r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-methoxybutanoic acid
PubChem CID 15460346
IUPAC-Name (2S,3R)-3-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
SMILES CO[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-O-methyl-L-threonine
Menge 250 mg
Formelmasse 233.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest