Learn More
N-Boc-O-Methyl-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7053992
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15498398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61820.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 53267-93-9 | C15H21NO5 | 295.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53267-93-9
Summenformel C15H21NO5
Molekulargewicht (g/mol) 295.34
MDL-Nummer MFCD00065603
InChI-Schlüssel SLWWWZWJISHVOU-STGVRZAANA-N
Synonym boc-tyr me-oh, boc-o-methyl-l-tyrosine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, boc-4-methoxyphenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, boc-l-4-methoxyphenylalanine, boc-4-methoxy-phe-oh, boc-4-methoxy-l-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-o-methyltyrosine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-o-methyl-l-tyrosine
PubChem CID 2762280
IUPAC-Name (2S)-3-(4-methoxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES COC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-O-methyl-L-tyrosine
Menge 1 g
Formelmasse 295.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest