Learn More
N-Boc-O-tert-Butyl-L-Serin-Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484836
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484836 25 g 25 Gramm
15474836 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59163.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18942-50-2 | C24H46N2O5 | 442.641 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18942-50-2
Summenformel C24H46N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 442.641
MDL-Nummer MFCD00065590
InChI-Schlüssel AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
Synonym boc-ser tbu-oh dcha, boc-ser tbu-oh.dcha, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexylamine salt, pubchem12161, boc-o-t-butyl-l-serine dcha salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dcha salt, boc-ser tbu-oh dicyclohexylammonium salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexyl amine salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexylammonium salt, boc-ser tbu-oh dicyclohexylammonium salt n
PubChem CID 12786117
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin;(2S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-O-tert-butyl-L-serine dicyclohexylammonium salt
Schmelzpunkt 161°C to 164°C
Strukturformel (CH3)3COCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·C12H23N
Beilstein 5207271
Menge 25 g
Formelmasse 442.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest