Learn More
N-BOC-Piperidin-4-carbonitril, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4258794
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
91419-52-2
C11H18N2O2
210.28
UQADQTBQNVARAP-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-cyanopiperidine, 1-n-boc-4-cyanopiperidine, n-boc-4-cyanopiperidine, 1-n-boc-4-cyano-piperidine, n-boc-4-cyano-piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-cyano-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-4-cyanopiperidine, 4-cyano-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-cyano-1-piperidinecarboxylate, n-boc-piperidine-4-carbonitrile
1514443
Tert-Butyl 4-Cyanopiperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C#N
91419-52-2
C11H18N2O2
210.28
UQADQTBQNVARAP-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-cyanopiperidine, 1-n-boc-4-cyanopiperidine, n-boc-4-cyanopiperidine, 1-n-boc-4-cyano-piperidine, n-boc-4-cyano-piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-cyano-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-4-cyanopiperidine, 4-cyano-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-cyano-1-piperidinecarboxylate, n-boc-piperidine-4-carbonitrile
1514443
Tert-Butyl 4-Cyanopiperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Chemischer Name oder Material N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.