Learn More
N-Boc-S-Trityl-D-Cystein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15429318 1 g 1 Gramm
15439318 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62863.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 87494-13-1 | C27H29NO4S | 463.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87494-13-1
Summenformel C27H29NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 463.59
MDL-Nummer MFCD00236839
InChI-Schlüssel JDTOWOURWBDELG-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-cys trt-oh, boc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-l-cysteine trityl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, boc-cys trt, boc-cys-trt, ambotzbaa5000, n-boc-s-trityl-d-cysteine
PubChem CID 11590774
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-S-trityl-D-cysteine
Menge 1 g
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylaminosäure]-3-tritylsulfanylpropansäure
Formelmasse 463.59
Reinheit (%) 98%