Learn More
n-Butyl-4-hydroxybenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477936 250 g 250 Gramm
11467936 1000 g 1000 Gramm
11487936 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14043.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Es wird als Konservierungsmittel in Kosmetika wie Lidschatten, Make-Up, Sonnencreme, Gesichtsfeuchtigkeitsspender und Haut-Anti-Aging-Behandlung verwendet. Es wird auch in Medikationssuspensionen und als Aromazusatzstoff in Lebensmitteln verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Konservierungsmittel in Kosmetika wie Lidschatten, Make-Up, Sonnencreme, Gesichtsfeuchtigkeitsspender und Anti-Aging-Behandlung für die Haut verwendet.Es wird außerdem in Suspensionen von Medizinprodukten und als Aromazusatzstoff in Lebensmitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Ethylacetat, Methanol.
Anmerkungen
Im Kühlschrank aufbewahren.Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-26-8
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00016478
InChI-Schlüssel QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
PubChem CID 7184
IUPAC-Name Butyl-4-hydroxybenzoat
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 250 g
Beilstein 1103741
Merck Index 14,1584
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,ethyl acetate,methanol.
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl 4-hydroxybenzoate