Learn More
n-Butyl-4-hydroxybenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11458760 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11458760 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14043.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Es wird als Konservierungsmittel in Kosmetika wie Lidschatten, Make-Up, Sonnencreme, Gesichtsfeuchtigkeitsspender und Haut-Anti-Aging-Behandlung verwendet. Es wird auch in Medikationssuspensionen und als Aromazusatzstoff in Lebensmitteln verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Konservierungsmittel in Kosmetika wie Lidschatten, Make-Up, Sonnencreme, Gesichtsfeuchtigkeitsspender und Anti-Aging-Behandlung für die Haut verwendet.Es wird außerdem in Suspensionen von Medizinprodukten und als Aromazusatzstoff in Lebensmitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Ethylacetat, Methanol.
Anmerkungen
Im Kühlschrank aufbewahren.Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl 4-hydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Summenformel C11H14O3
MDL-Nummer MFCD00016478
Menge 100 g
Beilstein 1103741
Merck Index 14,1584
Synonym butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,ethyl acetate,methanol.
InChI-Schlüssel QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name Butyl-4-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
PubChem CID 7184
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) ≥99%