Learn More
n-Butyl-phenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381677 25 g 25 Gramm
11391677 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04703.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1126-79-0 | C10H14O | 150.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1126-79-0
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00009438
InChI-Schlüssel YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl phenyl ether, n-butyl phenyl ether, benzene, butoxy, ether, butyl phenyl, phenyl butyl ether, butoxyphenyl, n-butoxybenzene, butyloxy benzene, n-butylphenylether, butoxy-benzene
PubChem CID 14311
IUPAC-Name butoxybenzol
SMILES CCCCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl phenyl ether
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 0.938
Siedepunkt 210°C to 211°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.497
Menge 25 g
Beilstein 1635559
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 99%