Learn More
N-Butyldimethylchlorsilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405577
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11405577 25 g 25 Gramm
11495567 5 g 5 Gramm
11415577 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11405577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23551.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1000-50-6 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000-50-6
Summenformel C6H15ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 150.72
MDL-Nummer MFCD00015727
InChI-Schlüssel MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 66079
SMILES CCCC[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 138°C
Chemischer Name oder Material n-Butyldimethylchlorosilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1732573
Flammpunkt 27°C (80°F)
IUPAC-Name Butyl-chlor-dimethylsilan
Formelmasse 150.73
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.42
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.875