Learn More
N-Carbamimidoylacetamide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108816
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31108816 5 g
31104952 100 g
31098298 500 g
31097774 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31108816 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1430115g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbamimidoylacetamide
CAS 5699-40-1
Summenformel C3H7N3O
MDL-Nummer MFCD00075615
Menge 5 g
SMILES CC(=O)NC(N)=N
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
Reinheit (%) 97%