Learn More
N-Carbethoxy-4-piperidon, ≥ 98.5 , Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777818
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
29976-53-2
C8H13NO3
171.2
MFCD00006188
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
n-carbethoxy-4-piperidone, ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, n-carboethoxy-4-piperidone, 1-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-carbethoxy-4-piperidone, 4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, n-ethoxycarbonyl-4-piperidone, unii-7h5jx1s259, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-oxopiperidinecarboxylate
34767
Ethyl 4-Oxopiperidin-1-Carboxylat
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
29976-53-2
C8H13NO3
171.2
MFCD00006188
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
n-carbethoxy-4-piperidone, ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, n-carboethoxy-4-piperidone, 1-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-carbethoxy-4-piperidone, 4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, n-ethoxycarbonyl-4-piperidone, unii-7h5jx1s259, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-oxopiperidinecarboxylate
34767
Ethyl 4-Oxopiperidin-1-Carboxylat
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1350g/mL
Siedepunkt 95.0°C to 98.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4740 to 1.4760
Menge 10 g
Relative Dichte 1.135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 98.5+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Carbethoxy-4-piperidone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.