Learn More
N-Carbobenzoxy-β-Alanin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10405789 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10405789
Marke: Thermo Scientific Acros 434810250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2304-94-1 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2304-94-1
Summenformel C11H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
MDL-Nummer MFCD00037292
InChI-Schlüssel GEVGRLPYQJTKKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-beta-ala-oh, carbobenzyloxy-beta-alanine, n-cbz-beta-alanine, cbz-beta-alanine, n-benzyloxycarbonyl-beta-alanine, n-cbz-b-alanine, 3-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-beta-ala-oh, n-carbobenzoxy-beta-alanine
PubChem CID 75313
IUPAC-Name 3-(Phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES OC(=O)CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxy-β-alanine
Schmelzpunkt 105.3°C to 107.2°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 223.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver