Learn More
N-Cbz-D-isoleucine, TRC
Artikelnummer. 30179611
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179611 250 mg 250 Milligramm
30179527 50 mg 50 Milligramm
30178963 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179611 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC227555250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28862-89-7
Summenformel C14 H19 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 265.3
Synonym N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-isoleucine, N-Carboxy-D-isoleucine N-Benzyl Ester, CBZ-D-Isoleucine, Cbz-D-Ile-OH, N-Benzyloxycarbonyl-D-isoleucine, N-Carbobenzoxy-D-isoleucine, N-Carbobenzyloxy-D-isoleucine
IUPAC-Name (2R,3R)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Cbz-D-isoleucine
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m1/s1
Menge 250 mg
Formelmasse 265.1314
Versandbedingung Room Temperature