Learn More
N-Cyclopropyl-4-Nitrobenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424908 500 mg 500 Milligramm
15414908 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58673.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 549476-61-1
Summenformel C9H10N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 242.249
MDL-Nummer MFCD00458256
InChI-Schlüssel SFXOKDPLGLHGIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3434716
IUPAC-Name N-cyclopropyl-4-nitrobenzolsulfonamid
SMILES C1CC1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulfonamide
Menge 500 mg
Synonym n-cyclopropyl 4-nitrophenylsulfonamide, cyclopropyl 4-nitrophenyl sulfonyl amine, n-cyclopropyl4-nitrophenylsulfonamide, pubchem18638, acmc-209lkb, n-cyclopropyl-4-nitro-benzenesulfonamide, n-cyclopropyl-4-nitrobenzene-1-sulfonamide
Formelmasse 242.25
Reinheit (%) 97%