Learn More
N-De[2-(methylsulfonyl)ethyl] Lapatinib, TRC
Artikelnummer. 30364700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364700 5 mg 5 Milligramm
30363805 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364700 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2312705MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 697299-82-4
Summenformel C26H20ClFN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 474.91
Synonym 6-[5-(Aminomethyl)-2-furanyl]-N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-4-quinazolinamine, [6-(5-Aminomethylfuran-2-yl)quinazolin-4-yl][3-chloro- 4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine
SMILES Cc1nc2c3c(ccc2nc1)n(C)c(N)n3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-De[2-(methylsulfonyl)ethyl] Lapatinib
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H20ClFN4O2/c27-22-12-19(5-8-25(22)33-14-16-2-1-3-18(28)10-16)32-26-21-11-17(4-7-23(21)30-15-31-26)24-9-6-20(13-29)34-24/h1-12,15H,13-14,29H2,(H,30,31,32)