missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-deacetylated BMS-202, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497878
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16497878

Marke: Medchem Express HY19745A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress N-deacetylated BMS-202 is the deacetylated of BMS-202. BMS-202 is an inhibitor of the PD-1/PD-L1 interaction, mainly used for cancer treatment.

N-deacetylated BMS-202 is the deacetylated of BMS-202. BMS-202 is an inhibitor of the PD-1/PD-L1 interaction, mainly used for cancer treatment.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-deacetylated BMS-202
Physikalische Form Solid
CAS 2310135-18-1
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H27N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 36 mg/mL (95.37 mM)
SMILES NCCNCC1=CC=C(OCC2=C(C)C(C3=CC=CC=C3)=CC=C2)N=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 377.48
Formelmasse 377.48
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt