Learn More
N-Decyldimethylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395587
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11395587 10 g 10 Gramm
11385587 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11395587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042769.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38051-57-9
Summenformel C12H27ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 234.883
MDL-Nummer MFCD00054168
InChI-Schlüssel ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysa
PubChem CID 2758020
IUPAC-Name Chlor-decyl-dimethylsilan
SMILES CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 98°C (2mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Decyldimethylchlorosilane
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 g
UN-Nummer UN1760
Flammpunkt 137°C (279°F)
Formelmasse 234.88
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.441
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Dichte 0.866g/mL