Learn More
N-Decyldimethylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 98°C (2mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | n-Decyldimethylchlorosilane |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN1760 |
| Flammpunkt | 137°C (279°F) |
| Formelmasse | 234.88 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Brechungsindex | 1.441 |
| Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
| Mehr anzeigen |