Learn More
N-Desisopropylmetoprolol, TRC
Artikelnummer. 30363275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363275 1 g 1 Gramm
30352033 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2902401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74027-60-4
Summenformel C12 H19 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 225.28
Synonym 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol
IUPAC-Name 1-Amino-3-[4-(2-Methoxyethyl)Phenoxy]Propan-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desisopropylmetoprolol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3
Formelmasse 225.1365