Learn More
N-Desmethylazelastin, TRC
Artikelnummer. 30366585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366585 10 mg 10 Milligramm
30350739 5 mg 5 Milligramm
30350278 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29095010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 47491-38-3
Summenformel C21 H22 Cl N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 367.87
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1H-azepin-4-yl)-, 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1H-azepin-4-yl)-1(2H)-phthalazinone, Demethylazelastine, Desmethylazelastine, N-Desmethyl Azelastine, N-Desmethylazelastine
IUPAC-Name 2-(Azepan-4-yl)-4-[(4-Chlorophenyl)methyl]phthalazin-1-on
SMILES Clc1ccc(CC2=NN(C3CCCNCC3)C(=O)c4ccccc24)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethyl Azelastine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H22ClN3O/c22-16-9-7-15(8-10-16)14-20-18-5-1-2-6-19(18)21(26)25(24-20)17-4-3-12-23-13-11-17/h1-2,5-10,17,23H,3-4,11-14H2
Formelmasse 367.1451