missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Desmethylclozapine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16401238
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16401238

Marke: Medchem Express HYG0021

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress N-Desmethylclozapine is a major active metabolite of the atypical antipsychotic drug Clozapine. N-Desmethylclozapine is a potent, allosteric and partial M1 receptors agonist (EC50=115 nM) and is able to potentiate hippocampal N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor currents through M1 receptor activation. N-Desmethylclozapine is also a δ-opioid agonist.

N-Desmethylclozapine is a major active metabolite of the atypical antipsychotic drug Clozapine. N-Desmethylclozapine is a potent, allosteric and partial M1 receptors agonist (EC50=115 nM) and is able to potentiate hippocampal N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor currents through M1 receptor activation. N-Desmethylclozapine is also a δ-opioid agonist.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H17ClN4
Menge 5 mg
Synonym Norclozapine Desmethylclozapine Normethylclozapine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (159.85 mM)
SMILES ClC1=CC=C2C(N=C(N3CCNCC3)C4=CC=CC=C4N2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 312.8
Formelmasse 312.8
Reinheit (%) 99.66%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt