Learn More
N-(Diphenylmethylen)-glycerin-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502433 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10502433
Marke: Thermo Scientific Acros 369320010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
CAS 81477-94-3
Schmelzpunkt 111.0°C to 115.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C19H21NO2
Strukturformel (C6H5)2C=NCH2CO2C(CH3)3
MDL-Nummer MFCD00134280
Menge 1 g
Synonym n-diphenylmethylene glycine tert-butyl ester, diphenylmethylene-glycine t-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethylene amino acetate, n-diphenylmethylene glycerine tert-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethyleneamino acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl diphenylmethyleneamino acetate, n-diphenylmethylene glycinetert-butylester, tert-butyl 2-benzhydrylideneamino acetate, glycine, n-diphenylmethylene-, 1,1-dimethylethyl ester
InChI-Schlüssel YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name tert-butyl-2-(benzhydrylideneamino)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 295.38
PubChem CID 688171
Formelmasse 295.38
Reinheit (%) 98%