Learn More
N-Dodecylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15455385
Click to view available options
Menge:
50 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Dodecylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 869589-06-0
Summenformel C12H25BrZn
Strukturformel CH3(CH2)11ZnBr
MDL-Nummer MFCD07698740
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym n-dodecylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-Schlüssel RNMOIAJLLFXXFZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromozink(1+); Dodecan
Molekulargewicht (g/mol) 314.616
PubChem CID 24722656
Formelmasse 314.61