Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-epsilon-Acetyl-L-Lysin |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | 99 % |
| IUPAC-Name | (2S)-6-acetamido-2-Aminohexansäure |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 188.3 |
| Physikalische Form | Pulver |