Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-L-Lysin, 97 %
Artikelnummer. 11430347
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11430347
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21738.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2418-95-3 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
It is used as therapy to treat recurrent herpes simplex infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Therapie zur Behandlung rezidivierender Herpes-Simplex-Infektionen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2418-95-3
Summenformel C11H22N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 246.31
MDL-Nummer MFCD00037221
InChI-Schlüssel VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
Synonym h-lys boc-oh, lys boc, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n6-boc-l-lysine, n∼6∼-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-boc-l-lysine, ne-boc-l-lysine, n epsilon-boc-l-lysine, h-lys boc-2-chlorotrityl resin, n6-tert-butoxycarbonyl-l-lysine
PubChem CID 2733283
IUPAC-Name (2S)-2-amino-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(epsilon)-Boc-L-lysine
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Beilstein 4252546
Menge 1 g
Formelmasse 246.31
Reinheit (%) 97%