Learn More
N-Ethyl-4-Methoxybenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426378
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15426378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59924.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7403-41-0
Summenformel C10H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.219
MDL-Nummer MFCD01211881
InChI-Schlüssel KIOWCVBPJXEJLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, n-ethyl-4-methoxy, n-ethyl-4-methoxy-benzamide, 4-methoxy-n-ethylbenzamide, n-ethyl 4-methoxyphenyl carboxamide
PubChem CID 81897
IUPAC-Name N-ethyl-4-methoxybenzamid
SMILES CCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-4-methoxybenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 97%