Learn More
N-Ethyl-N-(4-Pikolyl)atropamid (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30007447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007447 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30007447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE68651525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)acrylamide
CAS 57322-50-6
Summenformel C17 H18 N2 O
Menge 25 mg
Synonym N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamide, N-Ethyl-alpha-methylene-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, Apotropicamide
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N2O/c1-3-19(13-15-9-11-18-12-10-15)17(20)14(2)16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,2-3,13H2,1H3
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(=C)c2ccccc2
IUPAC-Name N-Ethyl-2-phenyl-N-(Pyridin-4-ylmethyl)prop-2-Enamid
Molekulargewicht (g/mol) 266.34
Formelmasse 266.1419