Learn More
N-Ethylmaleimid, > 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1g
5g
25g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
128-53-0
C6H7NO2
125.127
MFCD00005509
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
4362
CHEBI:44485
1-Ethylpyrrol-2,5-Dion
CCN1C(=O)C=CC1=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
128-53-0
C6H7NO2
125.127
MFCD00005509
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
4362
CHEBI:44485
1-Ethylpyrrol-2,5-Dion
CCN1C(=O)C=CC1=O
N-Ethylmaleimide is a protein thiol modifier which inhibits apoptotic DNA fragmentation. It is a sulfhydryl reagent and finds application in experimental biochemical studies as well as in enzymology. It is involved in the modification of cysteine residues in proteins and peptides. It acts as a Michael acceptor and reacts with nucelophiles like thiols. It is employed in the inhibition of Mg2+ dependent internucleosomal DNA fragmentation.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemischer Name oder Material N-Ethylmaleimide
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Siedepunkt 209°C to 211°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Prozentgehaltsbereich >99+%
Beilstein 112448
Menge 1g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,water,chloroform,methanol and toluene.
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 125.13
Physikalische Form Kristallin