Learn More
N-Fmoc-1-Trityl-D-Histidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459028 25 g 25 Gramm
15449028 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62504.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 135610-90-1 | C40H33N3O4 | 619.721 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135610-90-1
Summenformel C40H33N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 619.721
MDL-Nummer MFCD00077061
InChI-Schlüssel XXMYDXUIZKNHDT-DIPNUNPCSA-N
Synonym fmoc-d-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-d-histidine, d-histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, pubchem18930, fmoc-d-his 1-trt-oh, fmoc-d-his-trt-oh, n-fmoc-1-trityl-d-histidine, fmoc-n-im-trityl-d-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-d-histidine
PubChem CID 44828577
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-1-trityl-D-histidine
Menge 25 g
Optische Drehung −80° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 619.71
Reinheit (%) 98%