Learn More
N-Fmoc-1-Trityl-L-Histidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456108 25 g 25 Gramm
15446108 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59711.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109425-51-6 | C40H33N3O4 | 619.721 g/mol
It is used in the synthesis and application of Fmoc-His(3-Bum)-OH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese und Anwendung von Fmoc-His(3-Bum)-OH verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Wärme schützen. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109425-51-6
Summenformel C40H33N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 619.721
MDL-Nummer MFCD00043332
InChI-Schlüssel XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
Synonym fmoc-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-l-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-l-histidine, n-a-fmoc-n-im-trityl-l-histidine, n, a-fmoc-n im-trityl-l-histidine, histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-1-tritylimidazol-4-yl propanoic acid, fmochis trt oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1090
PubChem CID 11422193
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-1-trityl-L-histidine
Schmelzpunkt 145°C
Menge 25 g
Beilstein 5204720
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung +87° (c=5 in Chloroform)
Formelmasse 619.71
Reinheit (%) 98%