Learn More
N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468427 5 g 5 Gramm
15458427 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51967.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    734.40 €
    596.65 € / 5 Gramm
    Sparen 137.75 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96402-49-2 | C28H23NO4 | 437.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96402-49-2
Summenformel C28H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 437.50
MDL-Nummer MFCD00151914
InChI-Schlüssel ORWNVJDLEMVDLV-SANMLTNESA-N
Synonym fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine, fmoc-1-nal-oh, fmoc-l-1-naphthylalanine, fmoc-beta-1-naphthyl-l-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, fmoc-3-1 naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-1-naphthyl-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, n-fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine
PubChem CID 2734474
IUPAC-Name (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Schmelzpunkt 171°C to 183°C
Menge 5 g
Beilstein 4829118
Formelmasse 437.49
Reinheit (%) 98%