Learn More
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438447 1 g 1 Gramm
15458447 250 mg 250 Milligramm
15448447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51974.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 138774-94-4 | C28H23NO4 | 437.50 g/mol
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine is an Fmoc-protected alanine derivative and an intermediate used in the preparation of phosphoserine-containing tetrapeptides with hydrophobic N-terminal acyl groups as inhibitors of the BRCA1 protein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-Alanin ist ein Fmoc-geschütztes Alanin-Derivat und ein Zwischenprodukt, das bei der Herstellung phosphoserinhaltiger Tetrapeptide mit hydrophoben N-terminalen Acylgruppen als Inhibitoren des BRCA1-Proteins verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138774-94-4
Summenformel C28H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 437.50
MDL-Nummer MFCD00077044
InChI-Schlüssel JYUTZJVERLGMQZ-AREMUKBSSA-N
Synonym fmoc-d-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, fmoc-d-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-2-naphthylalanine, s-n-fmoc-2-naphthylalanine, fmoc-beta-2-naphthyl-d-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, pubchem11948
PubChem CID 7130590
IUPAC-Name (2R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Menge 1 g
Beilstein 7864489
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 437.49
Reinheit (%) 95%