Learn More
N-Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428557 5 g 5 Gramm
15438557 250 mg 250 Milligramm
15418557 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52056.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 175453-07-3 | C23H20N2O4 | 388.423 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175453-07-3
Summenformel C23H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 388.423
MDL-Nummer MFCD00144887
InChI-Schlüssel JQLPMTXRCLXOJO-NRFANRHFSA-N
Synonym fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-l-3-pyridylalanine, fmoc-3-pal-oh, fmoc-beta-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-l-3-3-pyridyl-alanine, fmoc-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-3'-pyridyl-l-ala, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, n-fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-d-3-3-pyridyl-alanine
PubChem CID 6957974
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-pyridin-3-ylpropansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CN=CC=C4)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Menge 5 g
Beilstein 9154190
Formelmasse 388.42
Reinheit (%) 95%