Learn More
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498757 250 mg 250 Milligramm
15478757 1 g 1 Gramm
15488757 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52193.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 205528-30-9 | C23H20N2O4 | 388.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-Alanin ist ein Fmoc-geschütztes Alanin-Derivat, das für Proteomikstudien und Festphasenpeptidsynthese-Verfahren nützlich sein kann.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205528-30-9
Summenformel C23H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 388.42
MDL-Nummer MFCD00672567
InChI-Schlüssel SCSSXJVRZMQUKA-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-4-pyridylalanine, fmoc-d-4-pal-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, fmoc-beta-4-pyridyl-d-ala-oh, n-fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine, fmoc-4'-pyridyl-d-ala, fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine, fmoc-d-3-4-pyridyl-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-pyridin-4-yl-propionic acid
PubChem CID 978323
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-pyridin-4-ylpropansäure
SMILES OC(=O)C(CC1=CC=NC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine
Menge 250 mg
Formelmasse 388.42
Reinheit (%) 95%