Learn More
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468717 250 mg 250 Milligramm
15448717 1 g 1 Gramm
15458717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52172.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 169555-95-7 | C23H20N2O4 | 388.423 g/mol
Fmoc-(4-pyridyl)-Ala-OH is potentially useful for solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fmoc-∫-(4-pyridyl)-Ala-OH ist potenziell nützlich für Verfahren der Festphasenpeptidsynthese.
Löslichkeit
Löslich in 0.1 g in 4 ml DMF (klar löslich).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169555-95-7
Summenformel C23H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 388.423
MDL-Nummer MFCD00672566
InChI-Schlüssel SCSSXJVRZMQUKA-NRFANRHFSA-N
Synonym fmoc-l-4-pyridylalanine, fmoc-4-pal-oh, fmoc-3-4-pyridyl-l-alanine, fmoc-ala 4-pyridyl-oh, fmoc-beta-4-pyridyl-ala-oh, n-fmoc-3-4-pyridyl-l-alanine, fmoc-l-3-4-pyridyl-alanine, fmoc-4'-pyridyl-l-ala, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine
PubChem CID 978322
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-pyridin-4-ylpropansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=NC=C4)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
Menge 250 mg
Beilstein 7316905
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.1g in 4mL DMF(clearly soluble).
Formelmasse 388.42
Reinheit (%) 95%