Learn More
N-Fmoc-D-alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478908 5 g 5 Gramm
15488908 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62395.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 79990-15-1 | C18H17NO4 | 311.34 g/mol
N-Fmoc-D-alanine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. It is also essential for the biosynthesis of peptidoglycan cross linking sub-units that are used for bacterial cell walls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-D-Alanin ist potenziell für Proteomikstudien und Festphasen-Peptidsyntheseverfahren nützlich. Es ist auch für die Biosynthese von Peptidoglycan-Quervernetzungsuntereinheiten, die für bakterielle Zellwände verwendet werden, von wesentlicher Bedeutung.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (1 mol in 2 ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühlen Sie bei 4 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79990-15-1
Summenformel C18H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 311.34
MDL-Nummer MFCD00062960
InChI-Schlüssel QWXZOFZKSQXPDC-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-ala-oh, fmoc-d-alanine, n-fmoc-d-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-alanine, d-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9ylmethoxy carbonyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl-methoxycarbonylamino-propionic acid
PubChem CID 2724627
IUPAC-Name 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
SMILES CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-alanine
Schmelzpunkt 151°C to 157°C
Menge 5 g
Beilstein 8025133
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide (1 mole in 2 ml). Insoluble in water.
Formelmasse 311.34
Reinheit (%) 95%