Learn More
N-Fmoc-D-allo-Isoleucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450159 1 g 1 Gramm
15470159 250 mg 250 Milligramm
15460159 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63455.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 118904-37-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Fmoc-D-allo-Isoleucin wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühlen Sie bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118904-37-3
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
MDL-Nummer MFCD00077062
InChI-Schlüssel QXVFEIPAZSXRGM-KINVLMLONA-N
Synonym fmoc-d-allo-ile-oh, fmoc-d-allo-isoleucine, fmoc-d-allo-lle-oh, 2r,3s-n-fmoc-2-amino-3-methylpentanoic acid, 2r,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, d-alloisoleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, ambotzfaa1328, pubchem15619
PubChem CID 6992517
IUPAC-Name (2R,3S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylpentansäure
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-allo-isoleucine
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 353.41
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest