Learn More
N-Fmoc-D-Methionin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428738
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15428738 5 g 5 Gramm
15438738 25 g 25 Gramm
15448738 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15428738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62178.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112883-40-6
Summenformel C20H21NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 371.45
MDL-Nummer MFCD00062958 MFCD00037134 MFCD00062958
InChI-Schlüssel BUBGAUHBELNDEW-GOSISDBHSA-N
Synonym fmoc-d-met-oh, fmoc-d-methionine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-methionine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, d-methionine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, n-fmoc-d-methionine, ambotzfaa1145, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-methionine
PubChem CID 6992521
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylsulfanylbutansäure
SMILES CSCC[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-methionine
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Menge 5 g
Formelmasse 371.45
Optische Drehung +30° (c=1 in DMF)
Reinheit (%) 98%