Learn More
N-Fmoc-L-beta-Homoglutaminsäure 6-tert-Butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15439645 250 mg 250 Milligramm
15429645 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52188.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 203854-49-3 | C25H29NO6 | 439.508 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-L-beta-Homoglutaminsäure-6-tert-Butylester wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 203854-49-3
Summenformel C25H29NO6
Molekulargewicht (g/mol) 439.508
MDL-Nummer MFCD01863053
InChI-Schlüssel XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
Synonym fmoc-beta-hoglu otbu-oh, fmoc-l-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester, fmoc-l-beta-homoglutamic acid otbu, fmoc-beta-homoglu otbu-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxy-6-oxohexanoic acid, 3s-6-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-6-oxohexanoic acid, n-beta-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-beta-homoglutamic acid delta-t-butyl ester, ambotzfaa6670, fmoc-b-hoglu otbu-oh, fmoc-l-?-homoglutamic acid otbu
PubChem CID 2761518
IUPAC-Name (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-6-oxohexansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
Schmelzpunkt 115°C to 120°C
Menge 250 mg
Beilstein 8019724
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 439.51
Reinheit (%) 95%