Learn More
N-Fmoc-L-beta-Homophenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418547 1 g 1 Gramm
15428547 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52052.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 193954-28-8 | Molecular Formula: C25H23NO4 | Molecular Weight: 401.462 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Fmoc-L-beta-Homophenylalanin wird zur Herstellung hochwertiger Peptide verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193954-28-8
Summenformel C25H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 401.462
MDL-Nummer MFCD01863055
InChI-Schlüssel DQNUGHJJKNFCND-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-l-beta-homophenylalanine, fmoc-b-hophe-oh, fmoc-beta-hophe-oh, fmoc-beta-homophe-oh, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, ambotzfaa1657, fmoc-, a-hophe-oh, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-phenylbutanoic acid, n-fmoc-l-beta-homophenylalanine, fmoc-s-3-amino-4-phenylbutyric acid
PubChem CID 2761539
IUPAC-Name (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-phenylbutansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-beta-homophenylalanine
Menge 1 g
Beilstein 7726557
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 401.46
Reinheit (%) 95%