Learn More
N-Fmoc-L-citrullin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479988 5 g 5 Gramm
15469988 1 g 1 Gramm
15489988 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63342.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 133174-15-9 | C21H23N3O5 | 397.431 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133174-15-9
Summenformel C21H23N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 397.431
MDL-Nummer MFCD00151943
InChI-Schlüssel NBMSMZSRTIOFOK-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-cit-oh, fmoc-l-citrulline, nalpha-fmoc-l-citrulline, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-ureidopentanoic acid, l-ornithine, n5-aminocarbonyl-n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-citrulline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-5-ureido-pentanoic acid, 2s-5-carbamoylamino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-citoh, pubchem19002
PubChem CID 2756127
IUPAC-Name (2S)-5-(carbamoylamino)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CCCNC(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-citrulline
Menge 5 g
Beilstein 7780987
Formelmasse 397.42
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest