Learn More
N-Fmoc-L-homophenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418447 5 g 5 Gramm
15428447 250 mg 250 Milligramm
15408447 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51973.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.88 €
    212.65 € / 5 Gramm
    Sparen 36.23 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 132684-59-4 | Molecular Formula: C25H23NO4 | Molecular Weight: 401.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132684-59-4
Summenformel C25H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 401.46
MDL-Nummer MFCD00077046
InChI-Schlüssel CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-l-homophenylalanine, fmoc-homophe-oh, fmoc-hophe-oh, fmoc-l-homophenyl-ala, fmoc-l-homophe, fmoc-l-hphe-oh, n-fmoc-l-homophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-fmoc-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
PubChem CID 2761467
IUPAC-Name (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-phenylbutanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-homophenylalanine
Menge 5 g
Beilstein 4847669
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 401.46
Reinheit (%) 95%