Learn More
N-Fmoc-L-Leucin Pentafluorphenylester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460719
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15460719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63820.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86060-88-0
Summenformel C27H22F5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 519.47
MDL-Nummer MFCD00065658
InChI-Schlüssel NTQJCLLWLHKJLU-TWYLJJHKNA-N
Synonym fmoc-leu-opfp, fmoc-l-leucine pentafluorophenyl ester, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-leucine pentafluorphenyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylpentanoate, pentafluorophenyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-leucinate, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-leucine pentafluorophenyl ester, pentafluorophenyl n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-l-leucinate
PubChem CID 13585944
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylpentanoat
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-leucine pentafluorophenyl ester
Farbe Weiß
Beilstein 4731726
Menge 1 g
Formelmasse 519.46
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver