Learn More
N-Fmoc-L-Norleucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349769 25 g 25 Gramm
11329769 1 g 1 Gramm
11339769 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22475.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77284-32-3
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
MDL-Nummer MFCD00037537
InChI-Schlüssel VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-nle-oh, fmoc-l-norleucine, n-fmoc-l-norleucine, s-2-fmoc-amino caproic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-hexanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-norleucine, fmocnleoh, fmoc-nle
PubChem CID 7009636
IUPAC-Name (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
SMILES CCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-norleucine
Schmelzpunkt 140°C to 142°C
Menge 25 g
Formelmasse 353.42
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Fmoc-L-norleucine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Fmoc-L-norleucine