Learn More
N-Fmoc-L-norvaline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452748
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452748 1 g 1 Gramm
15462748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56290.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 135112-28-6 | C20H21NO4 | 339.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135112-28-6
Summenformel C20H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 339.39
MDL-Nummer MFCD00155631
InChI-Schlüssel JBIJSEUVWWLFGV-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-nva-oh, fmoc-l-norvaline, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-norvaline, n-fmoc-l-norvaline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, l-norvaline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, fmoc-norvaline, fmoc-l-nva-oh, ambotzfaa1415, pubchem14961
PubChem CID 7016885
IUPAC-Name (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pentanoic acid
SMILES CCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-norvaline
Schmelzpunkt 151°C to 155°C
Menge 1 g
Beilstein 5883879
Optische Drehung −21° (c=2 in DMF)
Formelmasse 339.39
Reinheit (%) 98%