Learn More
N-Fmoc-L-Pipecolsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15418467
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15418467 5 g 5 Gramm
15428467 250 mg 250 Milligramm
15408467 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15418467 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51981.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86069-86-5 | C21H21NO4 | 351.402 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86069-86-5
Summenformel C21H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 351.402
MDL-Nummer MFCD00235898
InChI-Schlüssel CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-l-homoproline, fmoc-l-pipecolic acid, fmoc-pip-oh, fmoc-hopro-oh, l-n-fmoc-pipecolic acid, fmoc-l-pip-oh, fmoc-pip, fmoc-l-piperidine-2-carboxylic acid, fmoc-s---piperidine-2-carboxylic acid, l-1-n-fmoc-pipecolinic acid
PubChem CID 983042
IUPAC-Name (2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)piperidine-2-carboxyliccarbonsäurecid
SMILES C1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-pipecolic acid
Schmelzpunkt 153°C to 158°C
Menge 5 g
Beilstein 4718405
Formelmasse 351.4
Reinheit (%) 95%