Learn More
N-Fmoc-L-Propargylglycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438717 250 mg 250 Milligramm
15418717 1 g 1 Gramm
15428717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52171.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 198561-07-8 | C20H17NO4 | 335.359 g/mol
Fmoc-propargyl-Gly-OH is an Fmoc protected glycine derivative useful for solid phase peptide synthesis techniques. This compound could be useful as an unusual amino acid analog to aid in the deconvolution of protein structure and function. N-Fmoc-L-propargylglycine is a non-natural amino acids used for the triazole cross-link.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fmoc-propargyl-Gly-OH ist ein Fmoc-geschütztes Glycin-Derivat, das für die Synthese von Festphasenpeptiden nützlich ist. Diese Verbindung könnte als ungewöhnliche Aminosäure analog zur Unterstützung bei der Dekonvolution von Proteinstruktur und -funktion nützlich sein. N-Fmoc-L-Propargylglycin ist eine nicht natürliche Aminosäure, die für die Triazol-Cross-Link verwendet wird.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198561-07-8
Summenformel C20H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 335.359
MDL-Nummer MFCD01075095
InChI-Schlüssel DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-l-propargylglycine, fmoc-pra-oh, fmoc-propargyl-gly-oh, s-2-fmoc-amino-4-pentynoic acid, s-n-fmoc-2-2'-propynyl glycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-ynoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, 4-pentynoicacid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s
PubChem CID 2734461
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pent-4-ynsäure
SMILES C#CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-propargylglycine
Menge 250 mg
Beilstein 9151699
Formelmasse 335.36
Reinheit (%) 95%