Learn More
N-α-FMOC-N-delta-Trityl-L-Glutamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11995551 5 g 5 Gramm
11975551 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440640050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 132327-80-1 | C39H34N2O5 | 610.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132327-80-1 , 75-09-2
Summenformel C39H34N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 610.71
InChI-Schlüssel WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
Synonym fmoc-gln trt-oh, nalpha-fmoc-ndelta-trityl-l-glutamine, fmoc-glutamine trt-oh, n-fmoc-n5-trityl-l-glutamine, n, a-fmoc-n, a-trityl-l-glutamine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-oxo-5-tritylamino pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, pubchem10017, fmoc-l-gln trt-oh, ksc180c8t
PubChem CID 10919157
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)pentansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-α-FMOC-N-δ-Trityl-L-glutamine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131.0°C to 144.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Spezifische Drehung − 14.20
Formelmasse 610.71
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-alpha-FMOC-N-delta-Trityl-L-glutamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.