Learn More
N-Fmoc-N-Methyl-D-Leucin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Description
Tripeptides were prepared by means of coupling of N-Fmoc-N-methyl-D-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tripeptide wurden durch Kopplung von N-Fmoc-N-Methyl-D-Leucin hergestellt.
Löslichkeit
Löslich in klarer Lösung (0.3 g in 2 ml DMF).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Tripeptide wurden durch Kopplung von N-Fmoc-N-Methyl-D-Leucin hergestellt.
Löslichkeit
Löslich in klarer Lösung (0.3 g in 2 ml DMF).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-N-methyl-D-leucine |
| Farbe | Weiß |
| Beilstein | 7350417 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in clear solution (0.3 gram in 2 ml DMF). |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 367.44 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Pulver |