Learn More
N-Fmoc-N-Methyl-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490089
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490089 100 g 100 Gramm
15470089 5 g 5 Gramm
15480089 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490089 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63411.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 84000-07-7 | C19H19NO4 | 325.36 g/mol
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used in N-methyl amino acids for peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Wird auch in N-Methyl-Aminosäuren zur Peptidsynthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84000-07-7
Summenformel C19H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 325.36
MDL-Nummer MFCD00153384
InChI-Schlüssel JOFHWKQIQLPZTC-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-n-me-ala-oh, fmoc-n-methyl-l-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, fmoc-nalpha-methyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-alanine, fmoc-l-meala-oh, ambotzfaa1395
PubChem CID 688634
IUPAC-Name (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]propansäure
SMILES CC(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-N-methyl-L-alanine
Schmelzpunkt 140°C
Beilstein 4329998
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 100 g
Formelmasse 325.36
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest